Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Frascos de pesaje de forma baja
Código de producto. 11826174
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
15 ml
45 mL
Tamaño de la unidad:
6 PCS
cada uno
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11826174 45 mL cada uno
11758104 10 ml paquete de 6
11768104 15 ml 6 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11826174 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05565380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.00€
    49.83€ / paquete de 1
    Ahorro 16.17€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Especificaciones
Capacidad (métrico) 45 mL
Incluye Tapón de NS intercambiable con etiqueta de inscripción
Cantidad Paquete de 1
Número de tapón NS 80/12
Línea de productos Frasco
Tipo de producto Frasco de pesaje