Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Frascos de pesaje de forma baja
Código de producto. 11758104
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
15 ml
45 mL
Tamaño de la unidad:
6 PCS
cada uno
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11758104 10 ml paquete de 6
11768104 15 ml 6 PCS
11826174 45 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11758104 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05565334
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.00€
    132.18€ / paquete de 6
    Ahorro 22.82€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Incluye Tapón de NS intercambiable con etiqueta de inscripción
Cantidad 6Pack
Número de tapón NS 34/12
Línea de productos Frasco
Tipo de producto Frasco de pesaje