Learn More
Gibco™ Suplemento de crecimiento bajo en suero (LSGS)
Código de producto. 10616973 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10616973 10 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10616973 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor S00310
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Suplemento de crecimiento bajo en suero (LSGS)
El suplemento de crecimiento bajo en suero (LSGS) es una solución estéril y concentrada (50X) pensada para su uso como componente en un entorno de cultivo completo para el crecimiento de fibroblastos dérmicos humanos y células endoteliales derivadas de grandes recipientes. El LSGS se ha diseñado para usar con medio 106 (fibroblastos) o 200 (células endoteliales). El LSGS contiene: suero bovino fetal, factor de crecimiento de fibroblastos básicos, heparina, hidrocortisona y factor de crecimiento epidérmico. Si un frasco de 500 ml de medio se suplementa con LSGS o los componentes del kit de LSGS, las concentraciones finales de los componentes en el medio suplementado son:
  • suero fetal bovino, v/v 2 %
  • hidrocortisona (1 μg/ml)
  • factor de crecimiento epidérmico humano, 10 ng/ml
  • factor de crecimiento de fibroblastos básico, 3 ng/ml
  • heparina, 10 μg/ml
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de – 5 a – 20 °C).
    Tipo de célula Células epiteliales (vaso grande), células de fibroblastos (dérmica)
    Concentración 50 X
    Tipo de producto Suplemento de crecimiento bajo en suero (LSGS)
    Esterilidad Estéril
    Línea de productos Cascade Biologics
    Cantidad 10 mL
    Condiciones de envío Hielo seco
    Especie Humano
    Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
    Título del producto
    Seleccione un problema
    Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.