Learn More
Gibco™ Low Serum Growth Supplement Kit (LSGS Kit)
Descripción
El kit LSGS proporciona, en viales separados, todos los componentes del LSGS completo (S-003-10): suero bovino fetal, hidrocortisona, factor de crecimiento epidérmico humano y factor de crecimiento fibroblasto básico/heparina (estabilizados con BSA). También se incluye un vial de solución de gentamicina/anfotericina (GA). El uso de GA es opcional. Si un frasco de 500 ml de medio se suplementa con LSGS o los componentes del kit de LSGS, las concentraciones finales de los componentes en el medio suplementado son:
suero fetal bovino, v/v 2 %
hidrocortisona (1 μg/ml)
factor de crecimiento epidérmico humano, 10 ng/ml
factor de crecimiento de fibroblastos básico, 3 ng/ml
heparina, 10 μg/ml
Spezifikation
Spezifikation
| Contenido y almacenamiento | menos 20 grados C |
| Tipo de célula | Células epiteliales (vaso grande), células de fibroblastos (dérmica) |
| Tipo de producto | Suplemento de crecimiento bajo en suero (LSGS) |
| Esterilidad | Estéril |
| Línea de productos | Cascade Biologics |
| Cantidad | 1 kit |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Especie | Humano |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?