Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de perfil bajo y tapones planos
Código de producto. 10610754
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
8 tiras
Tubo de perfil bajo y tapón plano
Color:
Natural
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Color Tamaño de la unidad
10610754 Tubo de perfil bajo y tapón plano Natural paquete de 250
10374463 8 tiras Natural paquete de 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10610754 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB0776
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Aumente la eficacia de las reacciones con estos tubos en tiras de perfil bajo para aplicaciones de PCR y qPCR.
Ideales para aplicaciones que requieren volúmenes de reacción bajos, las tiras de tubos de perfil bajo Thermo Scientific™ son compatibles con bloques de cicladores de 0,2 ml.
El diseño de perfil bajo de los tubos en tiras de perfil bajo Thermo Scientific reduce el espacio muerto entre la tapa calentada del termociclador y la muestra. Esto elimina la condensación en la pared lateral del tubo, lo que evita la reducción del volumen en la PCR y aumenta la eficacia de la reacción. Los productos de perfil bajo Thermo Scientific se recomiendan especialmente para su uso con volúmenes de reacción por debajo de 20 μl.
El diseño de perfil bajo de los tubos en tiras Thermo Scientific sin tapones reduce el «espacio muerto» entre la tapa calentada del termociclador y la muestra. Esto elimina la condensación en la pared lateral del tubo, lo que evita la reducción del volumen en la PCR y aumenta la eficacia de la reacción. Los productos de perfil bajo se recomiendan especialmente para su uso con volúmenes de reacción por debajo de 20 μl.
Aspectos destacados
  • Adecuado para bloques de termociclador de 0,2 ml
  • Capacidad máxima del tubo de 150 μl cuando está cerrado
  • Perfil bajo que reduce el espacio muerto y aumenta la eficacia de la PCR.
  • Lengüetas de extremo A - H etiquetadas (ocho tiras) y 1 - 12 lengüetas de extremo (12 tiras)
Aplicaciones
  • PCR.
  • qPCR/PCR en tiempo real.
Peligroso: No
Condición de almacenamiento: Ambiente
PCR, qPCR y PCR en tiempo real
Certifications
Certificado como material sin ADN, ARNasa y ADNasa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Color Natural
Volumen de trabajo (métrico) 0,1 ml
Volumen (métrico) 0,15 mL
Cantidad 250 strips
Para utilizar con (equipo) Termocicladores
Material Polipropileno
Velocidad de reacción Perfil bajo
Tipo de tapón Tapones planos
Closure Included Tapones planos
Formato 250 tubos de tiras y tapones
Tipo de producto Tubo de perfil bajo y tapón plano