Learn More
Thermo Scientific™ Bastidor de soporte de perfil bajo con ruedas
Código de producto. 15832665 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero con pintura en polvo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
15832665 Acero con pintura en polvo cada uno
1 options
Código de producto. 15832665 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50154407
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1160.00€
    1090.00€ / paquete de 1
    Ahorro 70.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Soporte con ruedas y patas de apoyo para bloquear y sostener la estufa microbiológica en su posición final.
  • Bastidor de soporte de perfil bajo con ruedas, para incubador de CO2 de doble cámara Heracell VIOS 250i, 73 mm de altura.
  • Soporte con ruedas y patas de apoyo para bloquear y sostener la estufa microbiológica en su posición final.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tecnología del sensor de CO2 Sin sensor
Para utilizar con (equipo) Incubador de CO2 de doble cámara Heracell VIOS 250i
Iluminación Sin iluminación
Material Acero con pintura en polvo
Control de oxígeno Ninguno
Humedad relativa Ninguno
Tipo Bastidor de soporte
Altura (métrico) 73 mm