Learn More
Thermo Scientific™ Low Profile Tubes and Flat Caps, strips of 12
Código de producto. 11534804
Change view
Click to view available options
Cantidad:
80 strips
Tamaño de la unidad:
paquete de 80
11534804 80 strips paquete de 80
1 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27968
Código de producto. 11534804 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB0849
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27968
Las tiras de tubos de perfil bajo ABgene Thermo Scientific™ son compatibles con bloques de cicladores de 0,2 ml y son ideales para aplicaciones que requieren volúmenes de reacción bajos.
Ideales para aplicaciones que requieren volúmenes de reacción bajos, las tiras de tubos de perfil bajo Thermo Scientific™ son compatibles con bloques de cicladores de 0,2 ml.
El diseño de perfil bajo de los tubos en tiras de perfil bajo Thermo Scientific reduce el espacio muerto entre la tapa calentada del termociclador y la muestra. Esto elimina la condensación en la pared lateral del tubo, lo que evita la reducción del volumen en la PCR y aumenta la eficacia de la reacción. Los productos de perfil bajo Thermo Scientific se recomiendan especialmente para su uso con volúmenes de reacción por debajo de 20 µl.
Aspectos destacados:
  • Adecuado para bloques de termociclador de 0,2 ml
  • Capacidad máxima del tubo de 150 µl cuando está cerrado
  • Perfil bajo que reduce el espacio muerto y aumenta la eficacia de la PCR.
  • Lengüetas del extremo A–H etiquetadas.
  • Los tapones ultra transparentes son ideales para qPCR
Aplicaciones:
PCR, qPCR y PCR en tiempo real
Certificaciones:
Certificado como material sin ADN, ARNasa ni ADNasa humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Color Natural
Volumen de trabajo (métrico) 0,1 mL
Volumen (métrico) 0,15 mL
Cantidad 80 strips
Para utilizar con (equipo) Termocicladores
Material Polipropileno
Velocidad de reacción Perfil bajo
Tipo de tapón Tapones planos
Formato 80 tubos de tiras y tapones
Tipo de producto 12 tiras
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.