Learn More
Idex Tubos PEEK de baja presión
Descrizione
- Fabricado a partir de polímeros inertes
- Puertos de fondo plano 1/4-28
Utilice conectores en T en una gran variedad de situaciones de baja presión en todo el sistema fluídico.Los prácticos orificios de montaje simplifican el montaje de los conectores.Los conjuntos de conectores en T se suministran completos con tuercas y empalmes.
Specifica
Specifica
| Tipo | Unión |
| Diámetro interior (imperial) | 0,050 in |
| Tasa de presión | 1000 psi |
| Material | PEEK |
| Diámetro interior (métrico) | 1,25 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?