Learn More
Idex Tubos PEEK de baja presión
Código de producto. 13070390
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Unión
Diámetro interior (métrico):
1,25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
13070390 Unión 1,25 mm cada uno
1 options
Código de producto. 13070390 Proveedor Idex N.º de proveedor P713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.00€
    70.10€ / paquete de 1
    Ahorro 9.90€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Combine, divida o intersecte flujos de fluidos en todo el sistema
  • Fabricado a partir de polímeros inertes
  • Puertos de fondo plano 1/4-28
Utilice conectores en T en una gran variedad de situaciones de baja presión en todo el sistema fluídico.Los prácticos orificios de montaje simplifican el montaje de los conectores.Los conjuntos de conectores en T se suministran completos con tuercas y empalmes.
Especificaciones
Tipo Unión
Diámetro interior (imperial) 0,050 in
Tasa de presión 1000 psi
Material PEEK
Diámetro interior (métrico) 1,25 mm