Learn More
Tork Paño de limpieza multiusos de baja pelusa W1/2/3
Código de producto. 30243784 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30243784 Azul 1 rollo
1 options
Código de producto. 30243784 Proveedor Tork N.º de proveedor 190494
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tork Paño de limpieza de baja pelusa turquesa W1/2/3
  • Mantenga la higiene y elimine la suciedad con facilidad: estos paños de limpieza funcionan con la mayoría de solventes, desinfectantes y detergentes.
  • Trate las superficies delicadas de manera eficaz, gracias a sus propiedades de pelusa extremadamente baja.
  • No es necesario utilizar varios paños: este diseño multiusos se puede utilizar para una amplia gama de tareas.
  • Proteja nuestros paños de limpieza flexibles con el práctico embalaje de cartón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Paño de limpieza
Certificaciones/conformidad FSC Crédito MIX, ISO 9001, ISO 14001
Color Azul
Tela 1-ply
Certificaciones/conformidad (Europa) FSC Crédito MIX, ISO 9001, ISO 14001