Learn More
Tork Paño de limpieza de baja pelusa W8
Código de producto. 30057810 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30057810 Azul paquete de 8
1 options
Código de producto. 30057810 Proveedor Tork N.º de proveedor 190493
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tork El paño de limpieza de baja pelusa es resistente, flexible y está empaquetado en un pequeño paquete de plástico portátil y protector. Se puede usar en Tork Dispensador de paquetes pequeños desarrollado para brindar seguridad, eficiencia y confiabilidad.
  • Mantenga la higiene y elimine la suciedad con facilidad: estos paños de limpieza funcionan con la mayoría de solventes, desinfectantes y detergentes.
  • Trate las superficies delicadas de manera eficaz, gracias a sus propiedades de pelusa extremadamente baja.
  • No es necesario utilizar varios paños: este diseño multiusos se puede utilizar para una amplia gama de tareas.
  • Proteja nuestros paños de limpieza flexibles con el práctico embalaje de cartón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Paño de limpieza
Longitud (imperial) 15,16 in
Longitud (métrico) 38.5 cm
Anchura (imperial) 11,81 in
Anchura (métrico) 30 cm
Certificaciones/conformidad FSC Crédito MIX, ISO 9001, ISO 14001
Color Azul
Tela 1-ply
Certificaciones/conformidad (Europa) FSC Crédito MIX, ISO 9001, ISO 14001