Learn More
Tork Repuesto de paño de limpieza de baja pelusa W10
Código de producto. 30243755 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30243755 Azul 1 rollo
1 options
Código de producto. 30243755 Proveedor Tork N.º de proveedor 190491
Outlet Corner
Usar código promocional 28080
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El Tork El paño de limpieza de baja pelusa es resistente y flexible. Los paños vienen en un rollo de repuesto para un balde que le permite hacer sus propias toallitas húmedas usando los químicos que necesita, mientras que la dispensación de una a la vez y la tapa de fácil cierre evitan que las toallitas se sequen.
  • Mantenga la higiene y elimine la suciedad con facilidad: estos paños de limpieza funcionan con la mayoría de solventes, desinfectantes y detergentes.
  • Trate las superficies delicadas de manera eficaz, gracias a sus propiedades de pelusa extremadamente baja.
  • No es necesario utilizar varios paños: este diseño multiusos se puede utilizar para una amplia gama de tareas.
  • Las toallitas no se secarán gracias a que se dispensan una a una y a un recipiente con tapa de cierre fácil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Paño de limpieza
Longitud (imperial) 11,81 in
Longitud (métrico) 30 cm
Anchura (imperial) 6,5 in
Anchura (métrico) 16.5 cm
Certificaciones/conformidad FSC Crédito MIX, ISO 9001, ISO 14001
Color Azul
Tela 1-ply
Certificaciones/conformidad (Europa) FSC Crédito MIX, ISO 9001, ISO 14001