Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de circonio de perfil bajo
Código de producto. 15473585
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 mL
20 ml
25 ml
35 ml
55mL
75 mL
100 ml
250mL
500mL
Diámetro exterior (métrico):
33mm
33 mm
45mm
46mm
47mm
51 mm
59mm
82mm
102mm
Altura (métrico):
23mm
23 mm
30mm
35mm
43mm
43 mm
46mm
60mm
66mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) unitSize
15473585 20 ml 33mm 30mm cada uno
15403585 15 mL 33 mm 23 mm cada uno
15433595 25 ml 45mm 23mm cada uno
15493595 35 ml 46mm 30mm cada uno
15453605 55mL 46mm 35mm cada uno
15433615 55mL 47mm 43mm cada uno
15493615 75 mL 51 mm 43 mm cada uno
15473625 500mL 102mm 66mm cada uno
15423635 250mL 82mm 60mm cada uno
15411437 100 ml 59mm 46mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15473585 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 035905.KT
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Perfil bajo
Material Circonio
Capacidad (métrico) 20 ml
Diámetro exterior (métrico) 33mm
Altura (métrico) 30mm
Product Type Crisol de circonio
Diámetro de base (métrico) 25mm
RU– Solo para uso en investigación