Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Frascos de pesaje de perfil bajo
Código de producto. 10603971
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 mL
30 ml
45 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
6 PCS
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10603971 30 mL paquete de 6
10508151 15 ml 1 PCS
13433589 15 ml paquete de 6
11778104 30 ml 6 PCS
15320895 45 ml paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10603971 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05560513
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.17€
    102.84€ / paquete de 6
    Ahorro 17.33€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para el pesaje preciso y seguro de muestras en el laboratorio. Los frascos de pesaje de perfil bajo Lenz Laborglasinstrumente™ se fabrican con vidrio de borosilicato DURAN™ duradero.
  • Con tapa o tapa NS intercambiable
  • Con tamaño (mm) y capacidad (ml) reducidos
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 mL
Formulario bajo
N.° por paquete 6 Paq.
Altura (métrico) 30 mm
Diámetro (métrico) 50 mm
Tipo de tapón Tapa con bola
Tipo de producto Frasco de pesaje