Learn More
Yorlab™ Crisoles de sílice de perfil bajo
Código de producto. 12887723
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12887723 25 ml cada uno
1 options
Código de producto. 12887723 Proveedor Yorlab™ N.º de proveedor 10444/18
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Crisoles de sílice de perfil bajo Yorlab™, inertes a la mayoría de las sustancias, excepto los álcalis y algunos óxidos metálicos.
  • Se puede utilizar hasta 1050 °C de forma continua y 1300 °C durante periodos breves
  • Acristalado y translúcido
Especificaciones
Color Translúcido
Material Sílice
Acabado Acristalado
Capacidad (métrico) 25 ml
Diámetro exterior (métrico) 47mm
Altura (métrico) 28mm
Product Type Crisoles de perfil bajo