Descripción
- Rango de temperatura de trabajo de −200° a +260 °C
- La superficie es resistente a la adhesión
- Sin graduación
- Con borde reforzado y boquilla
- Se venden individualmente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco opaco |
| Diámetro exterior (métrico) | 80 mm |
| Capacidad (métrico) | 400 ml |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Altura exterior (métrico) | 125 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Graduated | No |
| Modelo | Perfil bajo |