Learn More
Brand™ Vasos de precipitados de polipropileno de perfil bajo con escala impresa azul
Código de producto. 15397854 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
400 ml
500 ml
600 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 4
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15397854 25 ml paquete de 12
15242815 50 ml paquete de 12
15307864 400 ml paquete de 6
15317864 500 ml paquete de 6
15337864 600 ml paquete de 6
15367864 2000 ml paquete de 6
15387864 3000 ml paquete de 4
15397864 5000 ml paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15397854 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 87604
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Alta claridad
  • Con borde con reborde y boquilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Polipropileno
Incrementos 5 ml
Graduated Sí