Descripción
- Con graduación y boquilla
- Paquete de 10 o vaso individual con capacidad para 5000 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 170 mm |
| Capacidad (métrico) | 5000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura exterior (métrico) | 270 mm |
| Cantidad | 1/paq. |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3819, DIN 12331 |