Learn More
BRAND™ Tubos de cultivo de vidrio sódico-cálcico con tapón de rosca
Código de producto. 10372941 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
160 mm
180 mm
Tamaño de rosca:
GL 14
GL 18
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de rosca unitSize
10372941 100 mm GL 14 paquete de 100
10742512 100 mm GL 18 100 PCS
10199640 160 mm GL 18 100 PCS
10313091 180 mm GL 18 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10372941 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 113931
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.00€
    80.73€ / paquete de 100
    Ahorro 6.27€
    7% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio sodocálcico. Los tubos de cultivo de vidrio sodocálcico BRAND™ con tapón de rosca incluyen un tapón de rosca de polipropileno con una junta de elastómero blanco y rosca GL. Esterilizables en autoclave a 121 °C.
  • Fabricados con vidrio sodocálcico.
  • Incluye un tapón de rosca de polipropileno con una junta de elastómero blanco y un rosca GL.
  • Esterilizable en autoclave (121 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polipropileno
Longitud (métrico) 100 mm
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 100/Paq.
Tamaño de rosca GL 14
Diámetro (métrico) 12 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tipo de producto Tubo de cultivo