Learn More
Kartell™ Pipetas cuentagotas desechables
Código de producto. 12615696
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,5 ml
5 ml
Longitud (métrico):
134 mm
195 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
12615696 5 ml 195 mm 100 PCS
12543277 1,5 ml 134 mm 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12615696 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0031600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.17€
    15.56€ / paquete de 100
    Ahorro 6.61€
    29% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Moldeadas con soplado en una sola pieza con depósito de fuelle de alta capacidad. Las pipetas cuentagotas desechables Kartell™ son el sustituto perfecto para una pipeta de dos piezas y tetina de caucho.
Moldeadas con soplado en una sola pieza con depósito de fuelle de alta capacidad.Las pipetas cuentagotas desechables Kartell™ son el sustituto perfecto para una pipeta de dos piezas y tetina de caucho.
  • Las graduaciones moldeadas permanentes indican la cantidad de líquido aspirado
  • La perilla a prueba de fugas y con forma de fuelle proporciona una capacidad de succión potente
  • Con marcado CE y aprobado por la IVD
Información de órdenes
Capacidad métrica
Especificaciones
Descripción Depósito de fuelles; diámetro del tubo: 10 mm, Graduaciones: 1.0mL
Material Polietileno
Graduado Sí
Volumen (métrico) 5 ml
Longitud (métrico) 195 mm
Desechables Sí