Learn More
Kartell™ Pipetas cuentagotas desechables
Código de producto. 12543277
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,5 ml
5 ml
Longitud (métrico):
134 mm
195 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
12543277 1,5 ml 134 mm 100 PCS
12615696 5 ml 195 mm 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12543277 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0031500
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Moldeadas con soplado en una sola pieza con depósito de fuelle de alta capacidad. Las pipetas cuentagotas desechables Kartell™ son el sustituto perfecto para una pipeta de dos piezas y tetina de caucho.
Moldeadas con soplado en una sola pieza con depósito de fuelle de alta capacidad.Las pipetas cuentagotas desechables Kartell™ son el sustituto perfecto para una pipeta de dos piezas y tetina de caucho.
  • Las graduaciones moldeadas permanentes indican la cantidad de líquido aspirado
  • La perilla a prueba de fugas y con forma de fuelle proporciona una capacidad de succión potente
  • Con marcado CE y aprobado por la IVD
Especificaciones
Descripción Depósito de fuelles; diámetro del tubo: 8 mm; Graduaciones: 0,5 ml
Material Polietileno
Graduado Sí
Volumen (métrico) 1,5 ml
Longitud (métrico) 134 mm
Desechables Sí