Learn More
Kartell™ Vasos de precipitados de perfil bajo con graduaciones impresas en azul
Código de producto. p-8005802
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 16
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 4
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10654432 25 ml paquete de 20
10555811 100 ml paquete de 12
10041071 250 ml paquete de 16
10431765 500 ml cada uno
10063734 1000 ml cada uno
10691742 2000 ml paquete de 4
10601752 3000 ml paquete de 2
10070941 5000 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10654432 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0172000
Mide con precisión el volumen de un líquido. Los vasos de precipitados graduados en azul de perfil bajo Kartell™ utiliza líneas marcadas horizontales para ayudar a medir el volumen de un líquido.
Mide con precisión el volumen de un líquido.Los vasos de precipitados graduados en azul de perfil bajo Kartell™ utiliza líneas marcadas horizontales para ayudar a medir el volumen de un líquido.
  • Buena resistencia química
  • Graduaciones azules permanentes moldeadas en el vaso de precipitados
  • Puede soportar temperaturas de hasta 170 °C durante períodos cortos
  • Adecuada para aplicaciones con alimentos
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (métrico) 34 mm
Capacidad (métrico) 25 ml
Material PMP
Intervalo de graduación 1 ml
Altura (métrico) 49mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizables
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 7056-1981(E), BS 5404 Parte 1
Scale Escala de graduación permanente