Learn More
Tubos de secado Drierite™Cole-Parmer™
Código de producto. 11705619 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 paquete
Envase:
4Pack
Tamaño de la unidad:
4 PCS
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11705619 4 paquete 4Pack 4 PCS
1 options
Código de producto. 11705619 Proveedor Cole Parmer N.º de proveedor 0890300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.92€
    75.95€ / paquete de 4
    Ahorro 53.97€
    41% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Absorba hasta 3 g de humedad con estos tubos de secado. Los tubos de secado Cole-Parmer™ Drierite™ incluyen una construcción de material acrílico con tapones de cierre de polipropileno.
Los tubos se secan en un punto de condensación de - 73 °C (– 100°F), con un caudal de hasta 300 ml/min. Los tubos de secado miden 20,32 cm (8 pulg.) L x 1,90 cm (0,75 pulg.) de diámetro exterior y vienen llenos con 30 gramos de drierita indicadora.
  • Los puertos de entrada/salida aceptan tubos de entre 0,63 cm (0,25 pulg.) y 0,95 cm (0,375 pulg.) de diámetro interior
  • El filtro Porex™ de 20 micrómetros está en cada extremo
Especificaciones
Material Sulfato de calcio con cloruro de cobalto
Cantidad 4 paquete
Envase 4Pack
Volumen de poro 20
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • INDICATING DRIERITE
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: cobalt dichloride