Learn More
Greiner Bio-One Pipetas de suero de polietileno de baja densidad
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7075384
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
Tipo de empaquetado:
25/bolsa
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Esterilidad Tipo de empaquetado unitSize
10619211 Estéril 25/bolsa paquete de 1000
1 options
Código de producto. 10619211 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 612362
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las pipetas de suero Greiner Bio-One son ideales para la transferencia rápida de líquidos.
  • Con graduación
  • Material: Polietileno de baja densidad
  • Transferencia rápida de líquidos
  • Para un solo uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material LDPE
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Transferencia rápida de líquidos
Graduado Sí
Cantidad 1000/caja
Tipo de empaquetado 25/bolsa
Volumen (métrico) 2,5 ml
Longitud (métrico) 153 mm
Tipo Pipeta de suero