Learn More
Greiner Bio-One Pipetas de suero de polietileno de baja densidad
Descripción
- Con graduación
- Material: Polietileno de baja densidad
- Transferencia rápida de líquidos
- Para un solo uso
Especificaciones
Especificaciones
| Material | LDPE |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Transferencia rápida de líquidos |
| Graduado | Sí |
| Cantidad | 1000/caja |
| Tipo de empaquetado | 25/bolsa |
| Volumen (métrico) | 2,5 ml |
| Longitud (métrico) | 153 mm |
| Tipo | Pipeta de suero |