Learn More
Cole-Parmer™ Bolsas de polietileno de baja densidad
Código de producto. 11729859 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
127 x 76mm
178 x 127mm
229 x 152mm
254 x 203mm
305 x 254mm
457 x 152mm
457 x 305mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
500 PCS
cada uno
paquete de 1000
paquete de 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
11729859 178 x 127mm 1000 PCS
11878631 229 x 152mm 500 PCS
11749859 305 x 254mm 500 PCS
11755648 457 x 305mm paquete de 500
11868631 127 x 76mm paquete de 1000
12303820 254 x 203mm paquete de 500
13415938 457 x 152mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11729859 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0650508
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene una variedad de sólidos o polvos en estas bolsas de LDPE. Las bolsas de polietileno de baja densidad satisfacen sus necesidades de almacenamiento con un fuerte sellado inferior.
  • Selle con sellador térmico o bridas de bolsa
  • Aptas para el almacenamiento general en el laboratorio
  • Disponibles en diversos tamaños y grosores
Especificaciones
Descripción Bolsa de baja densidad
Color Transparente
Material Polietileno
Cantidad 1000/paq.
Grosor (imperial) 2 mil
Dimensiones (L x An) 178 x 127mm
Longitud (métrico) 178 mm
Anchura (métrico) 127 mm