Learn More
Invitrogen™ Low Density Lipoprotein from Human Plasma, pHrodo™ Green- and Red-LDL Conjugates
Description
Detect low density lipoprotein (LDL) uptake, endosomal maturation, and trafficking in cells with pHrodo Green-LDL and pHrodo Red-LDL conjugates. These LDL conjugates contain pH-sensitive pHrodo dyes that are weakly fluorescent at neutral pH, yet fluoresce brightly upon exposure to acidic environments, such as those found in endosomes. The pHrodo Green-LDL and Red-LDL conjugates can be used in fluorescence microscopy, flow cytometry, high-throughput screening, and high content analysis experiments.
Esta lipoproteína de baja densidad del plasma humano recombinada con el colorante verde pHrodo (pHrodo Green-LDL) es una herramienta valiosa en los estudios de captación de LDL a través de la endocitosis y el tráfico de LDL a través de la célula. PHrodo Green-LDL tiene una tenue fluorescencia con pH neutro fuera de las células, pero es fluorescente brillante después de la endocitosis. Esta característica permite un protocolo de no lavado cuando se usa pHrodo Green-LDL, lo que posibilita la medición cinética de la captación de LDL, la maduración endosómica y el tráfico de células. Este LDL marcado con fluorescencia se ha diseñado para su uso con microscopía de fluorescencia, citometría de flujo, clasificación celular, análisis de alto rendimiento y análisis de alto contenido.
• Detectable con el conjunto de filtros GFP/FITC (pico de absorción: ∼509 nm, pico de emisión: ∼533 nm)
• Multiplexado con colorantes de emisión naranja, rojo, rojo intenso, violeta y azul, como RFP, mCherry, DAPI, Hoechst, HCS LipidTOX y LysoTracker Deep Red
• Protocolo de no lavado posible, lo que permite la medición dinámica de la captación y el tráfico de LDL.
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | • 1 x 200 μL pHrodo Green-LDL, 1 mg/mL Store in refrigerator (2–8°C) and protect from light. |
| Descripción | Low Density Lipoprotein from Human Plasma, pHrodo Green Conjugate (pHrodo Green-LDL) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cell Analysis |
| Para utilizar con (equipo) | Fluorescence Microscope, Flow Cytometer, High Content Analysis Instrument |
| Tipo de producto | Cell Labeling Solution |
| Formulario | Solución |
| Cantidad | 200 μl |
| Condiciones de envío | Wet Ice |
| Especie | Humano |
| Conjugado | pHrodo Green |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.