Learn More
Lovibond™ Conjunto de filtros de vidrio para espectrofotómetro SpectroDirect & XD7000
Código de producto. 11715438
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Conjunto estándar secundario
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11715438 Conjunto estándar secundario cada uno
1 options
Código de producto. 11715438 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 711160
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
Conjunto de filtros de vidrio completo para comprobar la precisión fotométrica y de la longitud de onda del espectrofotómetro
Especificaciones
Tipo Conjunto estándar secundario
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetro SP600
Incluye Cuatro filtros de vidrio para confirmación de longitud de onda