Learn More
Lovibond™ Juego de reactivos de fosfato total, para pruebas de tubos
Reactivo en unidad de dosificación premedido para análisis de calidad del agua
Marca: Lovibond™ 535210
Detalles adicionales : Peso : 0.22000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Includes: Vial de reactivo ácido (50 ct), reactivo de fosfato 3 (muestra de 10 ml, paquete de 50), reactivo de persulfato de potasio (muestra de 10 ml, paquete de 50), hidróxido sódico (1,54 N, 100 ml), hidróxido sódico (1,00 N, 100 ml)m, agua desionizada (100 ml)
Descripción
- Ofrece los mismos estándares de alta calidad que los reactivos en pastillas
- Las propiedades químicas son adecuadas para su uso con colorímetros, espectrofotómetros y kits de pruebas Hach™
- Simplemente, abra el envase de polvo y vierta el reactivo en la muestra
- Su diseño grande hace que sean más fáciles de manejar
- La muesca de fácil apertura “Easy Open” facilita abrir el paquete
- “V” fácil de crear para permitir al usuario verter el reactivo en la muestra
- El borde biselado evita que el reactivo se atasque en las esquinas
Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales; pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos; análisis de agua ambiental
Especificaciones
Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales, pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos, análisis de agua medioambiental | |
Vial de reactivo de ácido de 50 ct., 10 ml de reactivo de fosfato 3 (paquete de 50), 10 ml de reactivo de persulfato de potasio (paquete de 50), 1,54 N 100 ml de hidróxido sódico, 100 ml de agua desionizada | |
De 0,02 a 1,1 mg/l de P/0,06 a 3,5 mg/l de PO4 | |
Conjunto de reactivos de fosfato total |
Kits de pruebas Hach™ y de otros fabricantes, colorímetros y espectrofotómetros, reactor | |
50 | |
Digestión ácida/ácido ascórbico |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid, disodium peroxodisulphate, potassium persulphate, sodium hydroxide, dipotassium disu