Learn More
Lovibond™ Juego de reactivos de nitrógeno total, para pruebas de tubos, intervalo bajo
Código de producto. 15331695
Change view
Click to view available options
temp:
0 a 25 mg/l
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. temp unitSize
15331695 0 a 25 mg/l paquete de 50
1 options
Código de producto. 15331695 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 535550
Includes
Reactivo de persulfato de N total, nitrógeno total, reactivo A, nitrógeno total, reactivo B, hidróxido de nitrógeno total, tubos LR, ácido de nitrógeno total, tubos LR/HR, agua desionizada, 100 ml
Reactivo en unidad de dosificación premedido para análisis de calidad del agua
  • Ofrece los mismos estándares de alta calidad que los reactivos en pastillas
  • Las propiedades químicas son adecuadas para su uso con Hach™ colorímetros, espectrofotómetros y kits de análisis
  • Simplemente abra Powder Pack y vierta el reactivo en la muestra
  • Su diseño grande hace que sean más fáciles de manejar
  • “Fácil de abrir” la muesca facilita abrir el envase
  • Cree fácilmente “V” , para permitir al usuario verter el reactivo en la muestra
  • El borde biselado evita que el reactivo se atasque en las esquinas
análisis de agua potable y aguas residuales municipales; Pruebas de control de procesos y aguas residuales industriales; Análisis de agua medioambiental
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales, pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos, análisis de agua medioambiental
Para utilizar con (equipo) Kits de pruebas Hach™ y de otros fabricantes, colorímetros y espectrofotómetros, reactor
Incluye reactivo de persulfato de N total (envase de 50), reactivo de nitrógeno total A (envase de 50), reactivo de nitrógeno total B (envase de 50), 50 u. Tubos de hidróxido de nitrógeno total LR, 50 u. Nitrógeno total ácido Tubos LR/HR, 100 ml de agua desionizada
Nº de pruebas 25
temp 0 a 25 mg/l
Método de prueba Digestión con persulfato
Tipo Conjunto de reactivos de nitrógeno total de intervalo bajo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 50 UNIT VARIO TOTAL NITROGEN LR REAGENT SET .
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: disodium peroxodisulphate, potassium persulphate, disodium disulphite, disodium4,5-dihydroxynapthal