Learn More
Lovibond™ Juego de reactivos de amoníaco, para pruebas de tubos, intervalo alto
Descripción
Includes
Reactivo de cianurato de amoniaco (muestra de 5 ml, paquete de 100), reactivo de salicilato de amoniaco (muestra de 5 ml, paquete de 100), tubo de dilución HR AM (50 ct.)
Reactivo en unidad de dosificación premedido para análisis de calidad del agua
- Ofrece los mismos estándares de alta calidad que los reactivos en pastillas
- Las propiedades químicas son adecuadas para su uso con colorímetros, espectrofotómetros y kits de pruebas Hach™
- Simplemente, abra el envase de polvo y vierta el reactivo en la muestra
- Su diseño grande hace que sean más fáciles de manejar
- La muesca de fácil apertura “Easy Open” facilita abrir el paquete
- “V” fácil de crear para permitir al usuario verter el reactivo en la muestra
- El borde biselado evita que el reactivo se atasque en las esquinas
Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales; pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos; análisis de agua ambiental
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales, pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos, análisis de agua medioambiental |
| Para utilizar con (equipo) | Kits de pruebas Hach™ y de otros fabricantes, colorímetros y espectrofotómetros |
| Incluye | 5 ml de reactivo de cianurato de amoniaco (paquete de 100), 5 ml de reactivo de salicilato de amoniaco (paquete de 100), tubo de dilución HR AM de 50 ct. |
| Nº de pruebas | 25 |
| temp | De 0 a 50 mg/l |
| Método de prueba | Salicilato |
| Tipo | Conjunto de reactivos de amoniaco de alto intervalo |
Safety and Handling
- Vario AM VIAL Test Reagent SET HR
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.