Learn More
Lovibond™ Reactor RD125
Código de producto. 12681735
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Bloque de metal redondo en carcasa con revestimiento de epoxi
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
12681735 Bloque de metal redondo en carcasa con revestimiento de epoxi cada uno
1 options
Código de producto. 12681735 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 2418940
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Se utiliza para la digestión química de muestras de agua, como en la determinación de COD, TOC, fosfato total y nitrógeno total
  • Las temperaturas y los tiempos de reacción necesarios están preprogramados y son fáciles de seleccionar con el teclado
  • Los usuarios pueden preseleccionar tiempos de reacción de 30, 60 y 120 minutos o pueden configurarlos para que funcionen de forma continua
  • Alimentación eléctrica: 100-240 V CA, 50-60Hz
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, UL, TUV
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 10,83 x 6,1 x 3,74 in (27,51 x 15,49 x 9,49 cm)
Tensión 115/230 V
Altura (imperial) 3,74 in
Altura (métrico) 9,49 cm
Incluye Reactor RD125, adaptador para frascos de DQO de 16 mm, instrucciones
Longitud (imperial) 10,83 in
Longitud (métrico) 27,51 cm
Material Bloque de metal redondo en carcasa con revestimiento de epoxi
temp De 0 a 15 000 mg/l
Peso (imperial) 7,9 lb
Peso (métrico) 3,58 kg
Anchura (imperial) 6,1 in
Anchura (métrico) 15,49 cm