Learn More
Lovibond™ Powder Packs™ de sulfato 4
Código de producto. 15361675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100/paq.
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15361675 100/paq. 100 PCS
1 options
Código de producto. 15361675 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 532160
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Reactivo en unidad de dosificación premedido para análisis de calidad del agua
  • Ofrece los mismos estándares de alta calidad que los reactivos en pastillas
  • Las propiedades químicas son adecuadas para su uso con Hach™ colorímetros, espectrofotómetros y kits de prueba
  • Simplemente ábrelo Powder Pack y vierta el reactivo en la muestra
  • Su diseño grande hace que sean más fáciles de manejar
  • “Fácil de abrir” La muesca facilita la apertura del paquete.
  • Crea fácilmente “V” , para permitir que el usuario vierta el reactivo en la muestra
  • El borde biselado evita que el reactivo se atasque en las esquinas
Análisis de agua potable y aguas residuales municipales; Pruebas de control de procesos y aguas residuales industriales; Análisis de agua medioambiental
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EPA de EE. UU.
Color Blanco
Composición Ácido cítrico del 50 al 60 %, cloruro de bario dihidrato del 40 al 50 %
Intervalo de pH 2,3
Volumen (métrico) 10 ml
Formato Polvo
Para utilizar con (aplicación) Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales, pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos, análisis de agua medioambiental
Para utilizar con (equipo) Kits de pruebas Hach™ y de otros fabricantes, colorímetros y espectrofotómetros
Cantidad 100/paq.
temp De 0 a 70 mg/l
Requisitos de almacenamiento 20 °C
Tipo Reactivo de sulfato 4
Volumen (imperial) 0,33 oz
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • vario sulpha 4 F10, F25
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: citric acid, bariumchloride dihydrate