Learn More
Lovibond™ Reactivos Powder Pack™: Hierro, total; TPTZ; 10 ml
Código de producto. 15311665
Change view
Click to view available options
temp:
De 0 a 3 mg/l
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. temp unitSize
15311665 De 0 a 3 mg/l paquete de 1000
1 options
Código de producto. 15311665 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 530563
Reactivo en dosis de unidad premedido para análisis de calidad del agua
  • Simplemente, abra el envase de polvo y vierta el reactivo en la muestra
  • Su diseño grande hace que sean más fáciles de manejar
  • La muesca de “fácil apertura” facilita la apertura del paquete
  • Crea una “V” con facilidad, para permitir al usuario verter el reactivo en la muestra
  • El borde biselado impide que el reactivo se atasque en las esquinas
Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales; pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos; análisis de agua ambiental
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EPA de EE. UU.
Composición Ditionito sódico del 30 al 40 %, disulfito disódico del 20 al 30 %, tiosulfato sódico del 30 al 40 %, monohidrato de monoclorhidrato de 1-10fenantrolina del 1 al 5 %, dihidrato tribásico de citrato sódico del 1 al 10%
Volumen (métrico) 10 ml
Para utilizar con (aplicación) Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales, pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos, análisis de agua medioambiental
Para utilizar con (equipo) Colorímetro de hierro, colorímetro, espectrofotómetro
temp De 0 a 3 mg/l
Método de prueba 1,10-fenantrolina
Tipo Reactivo de hierro ferrum
Volumen (imperial) 0,33 oz
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • X1000 REACTIF poudre VARIO FER 10ML
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium dithionite, disodium disulphate,sodium carbonate, 1,10-phenanthroline, methenamine