Learn More
Lovibond™ Colorímetro PFXi-950: Productos químicos, aceites y grasas comestibles
Código de producto. 11370992
Change view
Click to view available options
Incluye:
RCMSi, células ópticas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
11370992 RCMSi, células ópticas cada uno
1 options
Código de producto. 11370992 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 1379501
Espectrofotómetro automático de alta precisión para la medición objetiva del color
Espectrofotómetros precisos y muy eficaces para muestras ópticamente claras que satisfacen la demanda de datos de color constantes y fiables para una amplia gama de muestras. La cámara de celdas de paso óptico también permite medir muestras de luz extremadamente insaturadas y también de escalas de color que se definen con trayectoria larga incluyendo el color de Tintometer™ Lovibond RYBN y AOCS. Los instrumentos eliminan toda subjetividad implicada en la gradación del color, proporcionando lecturas imparciales que no se ven afectadas por el operador ni el entorno.
  • Escalas de color: Lovibond RYBN, AOCS-Tintometer Color, Gardner Color, valores CIE, datos espectrales
  • Disponible con tecnología RCMSi integrada para calibración remota
  • Medición automática y no subjetiva del color
  • Datos coherentes que cumplen con las normas internacionales
  • Fabricado con acero resistente, químicamente resistente
  • Fácil mantenimiento con cámara de muestras extraíble
  • Capacidad para manipular muestras calientes con elevados puntos de fusión
  • Amplia y flexible selección de escalas de color
  • Función de actualización remota
  • Cálculo y descripción del estado fuera de tono
  • Se suministra con software de control de color para el análisis de los datos
  • Estándar de conformidad, celdas y bombilla de repuesto incluidas
  • Salida conforme a GLP, incluyendo fecha, hora, muestra e ID de usuario
  • Admite una amplia gama de celdas y tubos de muestras
  • Disponible una amplia gama de accesorios (por ejemplo, impresora térmica)
  • La cámara de muestras de 153 mm garantiza el cumplimiento de las normas AOCS, ISO y ASTM
  • Unidad de calefacción integrada opcional, hasta 95 °C
Compliance
Cumple con las normas AOCS, ISO y ASTM .
Especificaciones
Calibración Sí
Certificaciones/conformidad CE, RoHS, WEEE
Conexiones USB, LAN, RS232
Almacenamiento de datos Más de 100 000 mediciones
Pantalla LCD retroiluminada
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 16,14 x 20,27 x 6,69 in (41 x 51,5 x 17 cm)
Idiomas Inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués, ruso, chino, japonés
Fuente de luz Halógeno de tungsteno
Ancho de banda espectral 10 nm
Tensión 90/240 V
Wavelength Range De 420 a 710 nm
Para utilizar con (aplicación) Productos químicos, aceites y grasas
Altura (imperial) 6,69 in
Altura (métrico) 17 cm
Incluye RCMSi, células ópticas
Longitud (imperial) 16,14 in
Longitud (métrico) 41 cm
Material Acero fabricado texturizado
Trayectoria óptica 1 x 10, 1 x 1, 1 x 5,25 in.
Peso (imperial) 16,9 lb
Peso (métrico) 7,7 kg
Anchura (imperial) 20,27 in
Anchura (métrico) 51,5 cm