Learn More
Lovibond™ Colorímetro PFXi-880/P: Aceites minerales, ceras y productos petroquímicos
Código de producto. 12813223
Change view
Click to view available options
Tipo:
Colorímetro
Colorímetro calefactado
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
12813223 Colorímetro cada uno
13515300 Colorímetro calefactado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12813223 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 1378803
Espectrofotómetro automático de alta precisión para la medición objetiva del color
Espectrofotómetros precisos y muy eficaces para muestras ópticamente claras que satisfacen la demanda de datos de color constantes y fiables para una amplia gama de muestras. La cámara de celdas con trayectorias largas también permite la medición de muestras extremadamente insaturadas y claras, así como de escalas de color que se definen con trayectorias largas, incluidas las Lovibond RYBN y AOCS Tintometer™ color. Los instrumentos eliminan toda subjetividad implicada en la gradación del color, proporcionando lecturas imparciales que no se ven afectadas por el operador ni el entorno.
  • Escalas de color: Color Saybolt, ASTM Color D1500, color Pt-Co/Hazen/APHA, valores CIE, datos espectrales
  • Disponible con tecnología RCMSi integrada para calibración remota
  • Medición automática y no subjetiva del color
  • Datos coherentes que cumplen con las normas internacionales
  • Fabricado con acero resistente, químicamente resistente
  • Fácil mantenimiento con cámara de muestras extraíble
  • Capacidad para manipular muestras calientes con elevados puntos de fusión
  • Selección amplia y flexible de escalas de color
  • Función de actualización remota
  • Cálculo y descripción del estado fuera de tono
  • Se suministra con software de control de color para el análisis de los datos
  • Estándar de conformidad, celdas y bombilla de repuesto incluidas
  • Salida conforme a GLP Incluyendo fecha, hora, muestra e ID de usuario
  • Admite una amplia gama de celdas y tubos de muestras
  • Disponible una amplia gama de accesorios (por ejemplo, impresora térmica)
  • 6 in La cámara de muestra de 153 mm garantiza el cumplimiento de la AOCS, ISO y ASTM estándares
  • Unidad calefactora integrada opcional, hasta 95 °C
Compliance
Cumple con las normas AOCS, ISO y ASTM .
Especificaciones
Calibración Sí
Certificaciones/conformidad CE, RoHS, WEEE
Conexiones USB, LAN, RS232
Almacenamiento de datos Más de 100 000 mediciones
Pantalla LCD retroiluminada
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7,71 x 20,27 x 6,69 in (19,6 x 51,5 x 17 cm)
Idiomas Inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués, ruso, chino, japonés
Fuente de luz Halógeno de tungsteno
Ancho de banda espectral 10 nm
Tipo Colorímetro
Tensión 90/240 V
Wavelength Range De 420 a 710 nm
Para utilizar con (aplicación) Aceites minerales, ceras y productos petroquímicos
Altura (imperial) 6,69 in
Altura (métrico) 17 cm
Incluye Software compatible con Windows™, lámpara de repuesto, instrucciones, paquete de inicio RCMSi y celdas de vidrio óptico Lovibond™
Longitud (imperial) 7,71 in
Longitud (métrico) 19,6 cm
Material Acero fabricado texturizado
Trayectoria óptica 1 x 33, 1 x 100 mm
Peso (imperial) 16,97 lb
Peso (métrico) 7,7 kg
Anchura (imperial) 20,27 in
Anchura (métrico) 51,5 cm