Learn More
Lovibond™ Colorímetro PFXi-195/1: Productos químicos líquidos y aceites industriales
Código de producto. 11933709
Change view
Click to view available options
Wavelength Range:
De 420 a 710 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Wavelength Range unitSize
11933709 De 420 a 710 nm cada uno
1 options
Código de producto. 11933709 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 1371951
Colorímetro automático, preciso y eficaz para la medición objetiva del color de líquidos transparentes
El Lovibond PFXi-195 es un instrumento de medición del color resistente para muestras ópticamente claras que satisface la demanda de datos de color constantes y fiables. Elimina toda la subjetividad implicada en la gradación del color, proporcionando lecturas imparciales que no se ven afectadas por el operador o el entorno. Mide automáticamente el color y muestra los resultados directamente, ya sea de acuerdo con las escalas de graduación tradicionales que han sido ampliamente adoptadas como estándares industriales para la evaluación y control del color, o en términos de valores CIE y datos espectrales internacionalmente reconocidos.
  • Escalas de color: PT-Co/Hazen/APHA, Gardner, yodo, valores CIE, datos espectrales
  • Medición automática y no subjetiva del color
  • Datos coherentes que cumplen con las normas internacionales
  • Estructura de acero muy resistente, químicamente resistente
  • Fácil mantenimiento con cámara de muestras extraíble
  • Capacidad para manipular muestras calientes con elevados puntos de fusión
  • Amplia y flexible selección de escalas de color
  • Función de actualización remota
  • Cálculo y descripción del estado fuera de tono
  • Se suministra con software de control de color para el análisis de los datos
  • Estándar de conformidad, celdas y bombilla de repuesto incluidas
  • Salida conforme a GLP, incluyendo fecha, hora, muestra e ID de usuario
  • Admite una amplia gama de celdas y tubos de muestras
  • Disponible con tecnología RCMSi integrada para calibración remota
  • Impresora térmica y otros accesorios disponibles
Especificaciones
Calibración Sí
Certificaciones/conformidad CE, RoHS, WEEE
Conexiones USB, LAN, RS232
Almacenamiento de datos Más de 100 000 mediciones
Pantalla LCD retroiluminada
Idiomas Inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués, ruso, chino, japonés
Fuente de luz Halógeno de tungsteno
Ancho de banda espectral 20 nm
Tensión 90/240 V
Wavelength Range De 420 a 710 nm
Para utilizar con (aplicación) Productos químicos líquidos y aceites industriales
Altura (imperial) 6,69 in
Altura (métrico) 17 cm
Incluye Instrumento, lámpara halógena de 5 V (repuesto), filtro de conformidad (valor CIE), celda W600/OG/10, celda W600/OG/50, software compatible con Windows™, paquete de inicio RCMSi
Material Acero fabricado texturizado
Trayectoria óptica 2 x 10, 1 x 50 mm
Peso (imperial) 14,99 lb
Peso (métrico) 6,8 kg
Anchura (imperial) 17,12 in
Anchura (métrico) 43,5 cm