Learn More
Lovibond™ Comparator 3000 de aceites de petróleo
Código de producto. 11947785
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Aceites de petróleo y ceras
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
11947785 Aceites de petróleo y ceras cada uno
1 options
Código de producto. 11947785 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 345030
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Para determinar visualmente el color de comparador de aceites ASTM D1500 de muestras
Instrumento de escala única y tres campos para la gradación visual del color mediante la comparación directa entre la muestra y los estándares de color de vidrio Lovibond alojados en un par de discos. La ventaja de un campo de visión de tres secciones es poder visualizar simultáneamente la muestra y dos vidrios consecutivos en la escala de color, lo que facilita obtener la correspondencia de color óptima. Para obtener una gradación rápida del color dentro de los límites de color predeterminados, los estándares de vidrio se pueden establecer en los dos colores limitantes para que sea fácil comprobar que la muestra se encuentra dentro de la tolerancia.
  • Para determinar visualmente el color del comparador de aceites ASTM de las muestras por comparación directa con los estándares de vidrio de color
  • También se encuentran disponibles versiones de Comparator 3000 para las escalas Gardner, FAC, EBC y U.S. Naval Stores Rosin Color
  • Se suministra con la gama adecuada de filtros de vidrio de color
  • Incorpora los 16 patrones de vidrio que componen la escala en un par de discos
  • Aplicaciones: aceites y ceras de petróleo
  • Se suministra con dos discos que contienen filtros de vidrio de color y tres tarros cilíndricos para muestras de vidrio AF763 (33 mm)
  • Escala de color: Color ASTM (ASTM D 1500, ASTM D 6045, ISO 2049, IP196)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM
Para utilizar con (aplicación) Aceites de petróleo y ceras
Altura (imperial) 3,54 in
Altura (métrico) 9 cm
Incluye Dos discos que contienen filtros de vidrio de color y tres frascos cilíndricos de vidrio para muestras AF763 de 33 mm de diámetro.
Material Acero suave fabricado
Peso (imperial) 10,8 lb
Peso (métrico) 4,9 kg
Anchura (imperial) 9,25 in
Anchura (métrico) 23,5 cm