Learn More
Lovibond™ Tubos Nessler modelo 711-A para sistema Nesslerizer
Código de producto. 10668342
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
250 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10668342 250 mm paquete de 2
1 options
Código de producto. 10668342 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 354200
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 05-03-2027
Juego de dos tubos Nessler de vidrio transparente
  • Tubos para muestras de agua
  • Trayectoria óptica: 250 mm (9,8 in)
  • Émbolos incluidos
  • Uso para la comparación del color del agua
  • Compatible con: Sistema Nesslerizer Lovibond 711-A1 (n.º de FS de cat. 15-405-311)
Especificaciones
Material Vidrio
Color Transparente
Longitud (métrico) 250 mm
Para utilizar con (equipo) 711-A1 Orbeco-Hellige™/Sistema Nesslerizer Lovibond™
Para utilizar con (aplicación) Comparación del color del agua
Incluye Émbolos