Learn More
Lovibond™ Kits de pruebas MINIKITS: Compuestos de amonio cuaternario
Código de producto. 10686911
Cambiar vista
Click to view available options
Nº de pruebas:
50
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Nº de pruebas Tamaño de la unidad
10686911 50 cada uno
1 options
Código de producto. 10686911 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 414170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.40€
    59.70€ / paquete de 1
    Ahorro 19.70€
    24% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Includes
  • Recipiente de muestras calibrado, 100 ml
  • Comprimidos para pruebas QAC (200 comprimidos)
  • Instrucciones
  • Estuche de almacenamiento
Kits de pruebas precisos para análisis de agua rutinarios
  • Utiliza el método titrimétrico para la determinación de QAC
  • Fácil manejo y dosificación exacta de reactivos
  • Reactivos en comprimidos envasados en desecante con una vida útil mínima garantizada de cinco años
  • Almacenamiento fácil y seguro
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Análisis de agua periódico
Incluye recipiente de muestras calibrado de 100 ml, comprimidos para pruebas QAC, instrucciones, estuche de almacenamiento
Nº de pruebas 50
temp De 0 a 80 mg/l
Tipo Kit de pruebas de compuestos de amonio cuaternario
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MINIKIT TEST QAC TEST AF417
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid, sodium dodecyl sulphate