Learn More
Lovibond™ Colorímetro portátil de calidad del agua MD600
Código de producto. 15348314
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Colorímetro multiparamétrico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
15348314 Colorímetro multiparamétrico cada uno
1 options
Código de producto. 15348314 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 214020
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Instrumento en estuche de transporte, tres cubetas de muestra de 24 mm, tres cubetas de muestra de 16 mm, un adaptador de tubo de 13 mm, un adaptador de tubo de 16 mm, cuatro pilas AA, un manual de usuario y un estuche de transporte
Colorímetros multiparamétricos reforzados y resistentes al agua para pruebas de laboratorio y de campo
Combine la movilidad de un fotómetro portátil con las características de un fotómetro de laboratorio moderno. El diseño resistente al agua los hace ideales para un instrumento de campo, y tienen la funcionalidad y las características que se pueden utilizar como fotómetros de laboratorio. Las unidades cubren todos los parámetros importantes para el análisis de agua de aluminio a zinc y tienen hasta 120 métodos preprogramados. Compatibles con los reactivos de pastillas, líquido y polvo y suministrados con adaptadores de viales para tubos de 13 y 16 mm, los fotómetros ofrecen la flexibilidad de elección para muchas pruebas. Además de los métodos preprogramados, se pueden programar hasta 10 curvas de calibración definidas por el usuario si es necesario.
Una pantalla gráfica de gran tamaño ayuda al análisis al proporcionar indicaciones de método en pantalla, información sobre el rango de medición de la prueba y el tipo de reactivo, y temporizadores de cuenta atrás automáticos para periodos de reacción precisos. La memoria interna es capaz de almacenar hasta 1000 resultados con fecha, hora e ID de muestra. Estos resultados se pueden revisar en cualquier momento y se pueden descargar a un PC a través de un módulo de infrarrojos adicional (IRiM). Con 6 fuentes de luz LED, los fotómetros pueden medir en las absorbancias máximas para muchos métodos diferentes, lo que permite garantizar la precisión de los resultados y la fiabilidad para muchas aplicaciones.
  • La pantalla retroiluminada permite lecturas sencillas
  • Interfaces: Interfaz de infrarrojos para la transferencia de datos de prueba (a través de IRiM); conector RJ45 para actualizaciones internas
  • Matriz de fotodetector de seis longitudes de onda
  • Diodos electroluminiscentes e intensificador fotosensor con selección automática de longitud de onda (430, 530, 560, 580, 610 y 660 nm)
  • Teclado táctil resistente a ácidos y disolventes con respuesta audible
  • Admite 70 métodos preprogramados y 20 métodos definidos por el usuario (10 con entrada de punto de calibración y 10 con entrada polinominal)
  • La memoria interna almacena hasta 1000 conjuntos de datos que pueden ser transferidos a un ordenador
  • Se apaga automáticamente 20 minutos después de pulsar la última tecla con una señal sonora
  • Condiciones ambientales: De 5 a 40 °C; 90-30 % de humedad relativa (sin condensación)
  • Interfaz de usuario en inglés, alemán, francés, español, italiano, portugués y polaco
Dimensiones: 21 × 9,39 × 4,57 cm (Pr. x An. x Al.)
Peso: 450 g
  • Fuente de alimentación: cuatro pilas AA (26 horas de funcionamiento o 3500 pruebas)
  • Compliance
    Marcado CE
    Garantía
    Dos años
    Especificaciones
    Exactitud 0,02
    Calibración
    Certificaciones/conformidad CE
    Pantalla LCD
    Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 8,3 x 3,7 x 1,8 in (21 x 9,3 x 4,5 cm)
    Clasificación IP IP68
    Idiomas Inglés, alemán, francés, español, italiano, portugués, polaco, bahasa Indonesia
    Tipo Colorímetro multiparamétrico
    Tensión 1,5 V
    Wavelength Range 430, 530, 560, 580, 610, 660 nm
    Para utilizar con (aplicación) Pruebas de laboratorio y de campo
    Altura (imperial) 1,8 in
    Altura (métrico) 4,5 cm
    Longitud (imperial) 8,3 in
    Longitud (métrico) 21 cm
    Resolución 0,005 A
    Garantía 2 años
    Peso (imperial) 1 lb
    Peso (métrico) 0,454 kg
    Anchura (imperial) 3,7 in
    Anchura (métrico) 9,3 cm