Learn More
Lovibond™ Celdas de muestra con tapas negras
Código de producto. 10296652
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Turbidímetros Lovibond TB350, TB211 y TB300
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10296652 Turbidímetros Lovibond TB350, TB211 y TB300 paquete de 12
1 options
Código de producto. 10296652 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 197655
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.00€
    136.40€ / paquete de 12
    Ahorro 35.60€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Celda de muestra para su uso con turbidímetros Lovibond™.
  • Incluye tapas
  • 12 por pack
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Turbidímetros Lovibond TB350, TB211 y TB300
Incluye Tapas
Material Vidrio óptico
Cantidad 12/paq.