Learn More
Lovibond™ Turbidímetro de laboratorio de infrarrojos
Código de producto. 10247642
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de pantalla:
Pantalla gráfica a color
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de pantalla Tamaño de la unidad
10247642 Pantalla gráfica a color cada uno
1 options
Código de producto. 10247642 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 194000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Todos los elementos necesarios para la prueba, incluyendo el turbidímetro, cuatro celdas de muestra, juego de calibración, manual del operador y maletín de transporte. (Las pilas se venden por separado).
Diseñado para la medición rápida y sencilla de la turbidez en el laboratorio
  • La función de intervalo automático selecciona automáticamente el intervalo correcto para la medición de turbidez de 0,01 a 1100 NTU
  • La función de registro de datos permite al usuario almacenar hasta 1000 conjuntos de datos con la fecha, la hora y el número de registro
  • El instrumento es de bajo consumo; funciona con siete pilas recargables de NiCd (se venden por separado) o adaptador de enchufe de pared
Especificaciones
Tipo Medidor de turbidez de laboratorio por infrarrojos
Fuente de luz LED infrarrojo
Tipo de pantalla Pantalla gráfica a color
Método nefelométrico/a/s
Tamaño de muestra 12 mL
Para utilizar con (aplicación) Para una medición rápida y sencilla de la turbidez en el laboratorio
Exactitud ± 2 %, ± 5%
Resolución 0,01, 0,1, 1 NTU
Turbidez De 0,01 a 1100 UTN
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 10,45 x 7,6 x 2,76 in (26,5 x 19,3 x 7 cm)
Longitud (imperial) 10,45 in
Longitud (métrico) 26,5 cm
Anchura (imperial) 7,6 in
Anchura (métrico) 19,3 cm
Altura (imperial) 2,76 in
Altura (métrico) 7 cm
Batería, tipo Pilas recargables de NiCd
Requisitos eléctricos 100/230 V 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 100/230 V
Certificaciones/conformidad CE, ISO
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 41° a 104 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 40 °C
Peso (imperial) 2,2 lb
Peso (métrico) 1 kg