Learn More
Lovibond™ Comparator 3000 de la escala Gardner
Código de producto. 11984189
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Aceites y grasas comestibles, aceites de petróleo y ceras
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) unitSize
11984189 Aceites y grasas comestibles, aceites de petróleo y ceras cada uno
1 options
Código de producto. 11984189 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 345010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gradación visual de las escalas de color Gardner
Instrumento de escala única y tres campos para la clasificación visual del color mediante la comparación directa entre la muestra y los estándares de color de vidrio Lovibond™ alojados en un par de discos. La ventaja de un campo de visión de tres secciones es poder visualizar simultáneamente la muestra y dos vidrios consecutivos en la escala de color, lo que facilita obtener la correspondencia de color óptima. Para obtener una gradación rápida del color dentro de los límites de color predeterminados, los estándares de vidrio se pueden establecer en los dos colores limitantes para que sea fácil comprobar que la muestra se encuentra dentro de la tolerancia.
  • Para determinar visualmente el color Gardner de las muestras por comparación directa entre las muestras y los patrones de vidrio de color
  • Las versiones de Comparator 3000 también están disponibles para escalas FAC, EBC y U.S. Naval Stores Rosin Color
  • Se suministra con la gama adecuada de filtros de vidrio de color
  • La fuente de luz halógena de tungsteno se corrige en función del color del iluminador C norma CIE, lo que garantiza condiciones de iluminación constantes para la gradación del color
  • Las muestras se miden en tubos de vidrio transparente de 10,65 mm de diámetro
  • Incorpora los 18 patrones de vidrio que componen la escala en un par de discos AF228
  • Intervalo: 1-18
  • Trayectoria óptica: 10mm
Estándares de color de posición de disco:
  • 4/30-1 (mano izquierda) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
  • 4/30-2 (mano derecha) 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CIE
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9,64 x 9,25 x 3,54 in (24,5 x 23,5 x 9 cm)
Fuente de luz Halógeno de tungsteno
Para utilizar con (aplicación) Aceites y grasas comestibles, aceites de petróleo y ceras
Altura (imperial) 3,54 in
Altura (métrico) 9 cm
Incluye Dos discos que contienen filtros de vidrio de color trazables a ISO 17025, dos tubos de ensayo, AF 228/T
Longitud (imperial) 9,64 in
Longitud (métrico) 24,5 cm
Material Acero suave fabricado
Trayectoria óptica 10 mm
temp Desde 1 hasta 18
Peso (imperial) 10,8 lb
Peso (métrico) 4,9 kg
Anchura (imperial) 9,25 in
Anchura (métrico) 23,5 cm