Learn More
Lovibond™ Medidor de floculación portátil ET 730
Código de producto. 12641745
Cambiar vista
Click to view available options
Resolución:
Una revolución
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Resolución unitSize
12641745 Una revolución cada uno
1 options
Código de producto. 12641745 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 2419150
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Fuente de alimentación con adaptador para EE.UU., UE, Reino Unido y para coche. Manual de instrucciones.
Requires
Vasos de precipitados de 1000 ml, perfil bajo
Los medidores de floculación (también conocido como Test de jarras) están diseñados para una amplia gama de aplicaciones, como prueba de la eficacia de floculación o de los agentes de precipitación
Velocidad de agitación variable continuamente (solo en versiones de laboratorio).
  • Pantalla digital de RPM de agitación
  • Función de temporizador
  • Panel trasero iluminado
  • Opción de ajuste de altura para las cuchillas de agitación durante el funcionamiento
  • Hora y fecha
Los medidores de floculación no se suministran con vasos de precipitados; cómprelos a un proveedor de productos de laboratorio.
Especificaciones
Tipo Medidor de floculación portátil
Tipo de pantalla Digital
Incluye Fuente de alimentación con adaptador para EE.UU., UE y Reino Unido y para coche, manual de instrucciones
de control principal Temporizador
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para una amplia gama de aplicaciones, como la comprobación de eficiencia de floculación o agentes de precipitación
Resolución Una revolución
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 10 x 12,5 x 10 in (25,4 x 31,75 x 25,4 cm)
Longitud (imperial) 10 in
Longitud (métrico) 25,4 cm
Anchura (imperial) 12,5 in
Anchura (métrico) 31,75 cm
Altura (imperial) 10 in
Altura (métrico) 25,4 cm
Requisitos eléctricos 115/240 V 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 115/240 V
Certificaciones/conformidad CE
Peso (imperial) 10,5 lb
Peso (métrico) 4,7 kg