Learn More
Lovibond™ Comparador 705
Código de producto. 11763187
Cambiar vista
Click to view available options
Certificaciones/conformidad:
ISO 7393-2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Certificaciones/conformidad Tamaño de la unidad
11763187 ISO 7393-2 cada uno
1 options
Código de producto. 11763187 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 142000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.95€
    194.10€ / paquete de 1
    Ahorro 36.85€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Sistema visual de análisis colorimétrico de agua versátil y muy preciso para un análisis de agua y una medición de color rápidos y precisos
Ideal para analizar agua, aguas residuales, agua de caldera y refrigeración, fluidos de procesos, piscinas, spas y mucho más en el laboratorio, planta, campo o aula. El instrumento manual es fácil de usar y proporciona resultados precisos y reproducibles.
  • Manual y completamente portátil
  • Se pueden utilizar para diversas aplicaciones de medición de color.
  • El prisma de aumento integrado proporciona colores de muestra estándar y de prueba en una sola imagen, lo que ayuda a una correspondencia cromática exacta
  • La cámara de celdas de muestra ajustable puede alojar celdas con trayectorias ópticas de 10 a 40 mm
  • Funcionamiento sencillo pulsando un botón
  • Compensación para muestras de color o turbias
  • Coherencia garantizada con estándares permanentes de vidrio de color
  • Los discos de color no tienen decoloración y son resistentes a productos químicos y a arañazos; cumplen la ISO 7392/2
  • Emplea tubos de 13 mm y de 10 ml (600-T13P)
  • Se requiere un sistema Nesslerizer para análisis específicos con el fin de obtener resultados exactos. 
Nota: Los tubos y los discos de color no se incluyen; se venden por separado.  (Para tubos, consulte 600-T13P).  
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7393-2
Incluye (1) carcasa de comparador 705. (Los tubos se venden por separado; consulte 600-T13P. Los discos en color también se venden por separado).