Learn More
Lovibond™ Colorímetro de cloro MD 100
Código de producto. 12671705
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Colorímetro de cloro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
12671705 Colorímetro de cloro cada uno
1 options
Código de producto. 12671705 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 276010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El colorímetro de cloro MD 100 es un único instrumento de parámetro para medir la concentración de cloro libre y total en una muestra de agua. El diseño portátil lo hace ideal para su uso fuera de un entorno de laboratorio y la interfaz de usuario sencilla garantiza la facilidad de uso para operadores de todos los niveles.
  • Diseño resistente al agua: El diseño IP 68 de este instrumento garantiza que el MD 100 permanezca hermético durante un máximo de 1 hora a 0,1 metros. No se preocupe por dejar caer el instrumento en un cuerpo de agua: flota.
  • Resultados precisos y reproducibles: El sistema óptico de alta calidad del MD 100 ofrece rápidamente resultados en los que puede confiar. Existen normas secundarias disponibles para la verificación in situ del rendimiento de los instrumentos.
  • Modo de calibración del usuario: Es posible realizar una calibración de un punto y todos los instrumentos MD 100 pueden mostrar lecturas directamente en unidades ABS o %T.
  • Función de puesta a cero una vez: No pierda tiempo esperando a que su instrumento se ponga a cero después de cada prueba. Al probar una nueva muestra, ponga a cero el instrumento una vez y todas las pruebas posteriores de dicha muestra no requerirán que vuelva a poner a cero el instrumento.
  • Almacenamiento automático de datos: El MD 100 almacena automáticamente las últimas 16 lecturas con sello de fecha y hora. Estos resultados se pueden transferir a una hoja de cálculo mediante el accesorio IRiM.
  • Diseño ergonómico: Tanto si utiliza el MD 100 en el campo como en el laboratorio, el diseño del instrumento facilita la manipulación y visualización de la pantalla. Si está utilizando el instrumento en el laboratorio, los pies de caucho de la parte inferior de la carcasa eliminan la necesidad de usar las dos manos.
  • Programado de fábrica: Todos los instrumentos MD 100 se suministran listos para su uso con curvas de calibración preprogramadas. Todo lo que necesita hacer es seleccionar el intervalo de medición que necesita, preparar la muestra y realizar la prueba.
  • Sistema de menús por desplazamiento: La sencilla interfaz le permite alcanzar rápidamente la prueba que necesita. Cuando el instrumento está encendido, se mostrará automáticamente la última prueba utilizada.
Especificaciones
Exactitud 3% de la escala completa
Opción de retroiluminación
Duración de la batería 17 horas o ∼5000 pruebas
Calibración Calibrados y programados de fábrica
Certificaciones/conformidad CE
Detalles de la cubeta 24 mm, vidrio para método de gama baja; 10 mm, celdas de plástico para método de gama alta
Almacenamiento de datos Automático; 16 conjuntos de datos con marca de hora y fecha
Tipo de batería AA
Pantalla LCD
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 15,5 x 7,6 x 3,8 cm (6,1 x 3 x 1,5 in)
Clasificación IP IP68
Idiomas Instrumento: Manual en inglés: Inglés, francés, español, portugués
Fuente de luz LED
Tipo Colorímetro de cloro
Selección de longitud de onda Automático
Para utilizar con (aplicación) Medición de residuos de cloro fuera de un entorno de laboratorio
Altura (imperial) 1,5 in
Altura (métrico) 3,8 cm
Incluye Instrumento, 3 celdas de muestra de 24 mm, 2 viales múltiples tipo 2, reactivo sin cloruro DPD, muestra de 10 ml (pack de 100), reactivo de cloruro total DPD, muestra de 10 ml (pack de 100), pilas, cepillo para tubos, manual de instrucciones y maletín de transporte
Longitud (imperial) 6,1 in
Longitud (métrico) 15,5 cm
Material ABS
Intervalo de medición De 0 a 2,0 mg/l, de 0 a 8,0 mg/l Cl2
Modelo MD 100
Salidas Sí, con accesorio adicional
Envase Powder Pack
temp De 0 a 2,0 mg/l, de 0 a 8,0 mg/l
Resolución 0,0001
Tamaño de muestra 10 mL
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
Método de prueba DPD
Garantía 2 años
Longitud de onda 530 nm
Exactitud de la longitud de onda ± 5 nm
Peso (imperial) 0,55 lb
Peso (métrico) 250 g
Anchura (imperial) 3 in
Anchura (métrico) 7,6 cm