Learn More
Lovibond™ Pruebas en tubos de COD, intervalo alto
Código de producto. 10285842
Cambiar vista
Click to view available options
temp:
De 0 a 15000 mg/l
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. temp Tamaño de la unidad
10285842 De 0 a 15000 mg/l paquete de 25
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10285842 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 2420722
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    87.60€ / paquete de 25
    Ahorro 83.40€
    48% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Reactivo en unidad de dosificación premedido para análisis de calidad del agua
  • Para su uso en colorímetros SC400™ y kits de prueba Aqua Comparator™
  • También aptos para su uso en instrumentos y kits de prueba Hach™
  • Los viales sellados de apertura fácil eliminan el riesgo de contaminación cruzada
  • Vida útil ampliada de hasta cinco años
Para pruebas de aguas residuales municipales; pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos, análisis de agua medioambiental
Compliance
Método de prueba aceptado por la EPA de EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EPA de EE. UU.
Para utilizar con (aplicación) Pruebas en aguas residuales municipales, pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos, análisis de agua medioambiental
Para utilizar con (equipo) Colorímetros SC400 y kits de pruebas Aqua comparator™, instrumentos Hach™
Nº de pruebas 25
temp De 0 a 15000 mg/l
Método de prueba Dicromato/H2SO4
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • COD Reagent VarioHR
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH208-Contiene Potassium dichromate. Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.