Learn More
Lovibond™ Kits de prueba CHECKIT™ Comparator: Nitrito LR
Código de producto. 10484292
Cambiar vista
Click to view available options
temp:
De 0 a 0,5 mg/l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. temp Tamaño de la unidad
10484292 De 0 a 0,5 mg/l cada uno
1 options
Código de producto. 10484292 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 147300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.00€
    66.57€ / paquete de 1
    Ahorro 6.43€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Includes
Comparador, disco de color, células de muestra, reactivos, instrucciones y maletín de transporte
Kits de pruebas precisos para análisis de agua rutinarios
  • Fácil de usar: Añada reactivo a la celda de muestra, gire el disco hasta que el color coincida con la muestra y lea el valor de concentración
Especificaciones
Exactitud ± 5 %
Para utilizar con (aplicación) Análisis de agua periódico
Incluye Carcasa Aqua comparator™, disco aqua comparator™, células de muestras, instrucciones, maletín de transporte
Nº de pruebas 100
temp De 0 a 0,5 mg/l
Tipo Kit de prueba de nitrito LR