Learn More
Lovibond™ Kits de prueba CHECKIT™ Comparator: Cloro: Ultra HR: del 2 al 18 % de NaOCl
Código de producto. 10329414
Cambiar vista
Click to view available options
temp:
del 2 al 18 % de NaOCl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. temp Tamaño de la unidad
10329414 del 2 al 18 % de NaOCl cada uno
1 options
Código de producto. 10329414 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 147490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.40€
    82.44€ / paquete de 1
    Ahorro 7.96€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Includes
  • Carcasa Aqua Comparator
  • Disco Aqua Comparator
  • Pastillas GP acidificantes (paquete de 100)
  • Pastillas de cloro HR (KI) (paquete de 100)
  • 2 células de muestras de 13,5 mm
  • Triturador de pastillas
  • Conjunto de dilución para la preparación de muestras
  • Instrucciones
  • Estuche de transporte
Kits de pruebas precisos para análisis de agua rutinarios
  • Fácil de usar: Añada reactivo a la celda de muestra, gire el disco hasta que el color coincida con la muestra y lea el valor de concentración
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Análisis de agua periódico
Incluye Carcasa aqua comparator™, disco Aqua comparator™, comprimidos acidificantes GP, comprimidos de cloro HR (KI), celdas de muestra 2 x 13,5 mm, trituradora de comprimidos, conjunto de dilución para la preparación de muestras, instrucciones, estuche de transporte
Nº de pruebas 100
temp del 2 al 18 % de NaOCl
Tipo Kit de pruebas de cloro
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Comparator Checkit, Natriumhypochlorit, 2- 18 % .
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium iodide, citric acid, adipic acid