Learn More
Lovibond™ Kits de prueba CHECKIT™ Comparator: Cloro HR
Código de producto. 10224982
Change view
Click to view available options
temp:
De 10 a 300 mg/l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. temp unitSize
10224982 De 10 a 300 mg/l cada uno
1 options
Código de producto. 10224982 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 147030
Includes
  • Carcasa Aqua Comparator
  • Disco Aqua Comparator
  • Pastillas GP acidificantes (paquete de 100)
  • Pastillas de cloro HR (KI) (paquete de 100)
  • 2 células de muestras de 13,5 mm
  • Triturador de pastillas
  • Instrucc
    Kits de pruebas precisos para análisis de agua rutinarios
    • Fácil de usar: Añada reactivo a la celda de muestra, gire el disco hasta que el color coincida con la muestra y lea el valor de concentración
Especificaciones
Exactitud ± 5 %
Para utilizar con (aplicación) Análisis de agua periódico
Incluye Carcasa Aqua comparator™, disco aqua comparator™, pastillas GP acidificantes, pastillas de cloro HR (KI), 2 células de muestras de 13,5 mm, trituradora de pastillas, instrucciones, maletín de transporte
Nº de pruebas 100
temp De 10 a 300 mg/l
Tipo Kit de prueba de cloro libre y total
compliance-icons
Nombre del producto
  • COMPARATOR LOVIBOND 147030 CHLORINE HR
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: citric acid,adipic acid